주요 문서
ENAH03A018D9
Enamine
1-methyl-2-oxopyrrolidine-3-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-methyl-2-oxopyrrolidine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H10N2O3S/c1-7-3-2-4(5(7)8)11(6,9)10/h4H,2-3H2,1H3,(H2,6,9,10)
InChI key
UVTKASFRDINUKG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-286955
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-286955
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)