주요 문서
ENAH03A01796
Enamine
1-cyanoethane-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
134.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-cyanoethanesulfonamide
Inchi Code
1S/C3H6N2O2S/c1-3(2-4)8(5,6)7/h3H,1H3,(H2,5,6,7)
InChI key
UUVAMAVZNZLSMI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273674
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273674
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)