주요 문서
ENAH03A013B6
Enamine
1-[4-(4-fluorophenoxy)phenyl]ethan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.73
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(4-(4-fluorophenoxy)phenyl)ethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H14FNO.ClH/c1-10(16)11-2-6-13(7-3-11)17-14-8-4-12(15)5-9-14;/h2-10H,16H2,1H3;1H
InChI key
AMBAXUBRURQXGR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267320
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1267320
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)