주요 문서
ENAH03A00191
Enamine
5-oxa-6-azaspiro[3.4]oct-6-ene-7-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-oxa-6-azaspiro[3.4]oct-7-ene-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9NO3/c9-6(10)5-4-7(11-8-5)2-1-3-7/h4,8H,1-3H2,(H,9,10)
InChI key
WFYWLOLVZXQSEV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1083142
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1083142
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)