주요 문서
ENAH039FE7C9
Enamine
1-benzyl-1,3-dimethylurea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-benzyl-N,N'-dimethylurea
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-11-10(13)12(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,11,13)
InChI key
FCKPKRLCONVQKG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1074334
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1074334
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)