주요 문서
ENAH039FDFAF
Enamine
2-(aminomethyl)bicyclo[2.2.2]octan-2-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.7
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(aminomethyl)bicyclo[2.2.2]octan-2-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c10-6-9(11)5-7-1-3-8(9)4-2-7;/h7-8,11H,1-6,10H2;1H
InChI key
KEMFANDVDPMKGR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067101
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1067101
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)