주요 문서
ENAH0385EC4F
Enamine
5-bromo-3-cyclobutyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
251.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-3-cyclobutyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Inchi Code
1S/C11H11BrN2/c12-8-4-9-10(7-2-1-3-7)6-14-11(9)13-5-8/h4-7H,1-3H2,(H,13,14)
InChI key
UWKJUSPPDKCQEU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-803645
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-803645
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)