주요 문서
ENAH03856939
Enamine
tert-butyl (2E)-3-(4-chlorophenyl)prop-2-enoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.71
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
65-67
Iupac Name
tert-butyl (E)-3-(4-chlorophenyl)acrylate
Inchi Code
1S/C13H15ClO2/c1-13(2,3)16-12(15)9-6-10-4-7-11(14)8-5-10/h4-9H,1-3H3/b9-6+
InChI key
BMIKRPUHJWEHQJ-RMKNXTFCSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761697
Melting Point
65-67
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761697
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)