주요 문서
ENAH038568A2
Enamine
3-(3-fluoropyrrolidin-1-yl)propan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(3-fluoro-1-pyrrolidinyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C7H14FNO/c8-7-2-4-9(6-7)3-1-5-10/h7,10H,1-6H2
InChI key
KCFTZYCHXFDVCH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761196
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-761196
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)