주요 문서
ENAH0385668A
Enamine
4-methylpent-4-en-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
135.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
185-190
Iupac Name
4-methylpent-4-en-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N.ClH/c1-6(2)4-3-5-7;/h1,3-5,7H2,2H3;1H
InChI key
RFPQPSQYWZEGRM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746814
Melting Point
185-190
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746814
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)