주요 문서
ENAH03856525
Enamine
2-amino-3-hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
185-186
Iupac Name
3-hydroxy-4-methoxyphenylalanine
Inchi Code
1S/C10H13NO4/c1-15-7-4-2-6(3-5-7)9(12)8(11)10(13)14/h2-5,8-9,12H,11H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
YEMITEDRQMFNKS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746291
Melting Point
185-186
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-746291
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)