주요 문서
ENAH03856438
Enamine
rac-(1R,2R)-2-(fluoromethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
146.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(1R,2R)-2-(fluoromethyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H11FO2/c8-4-5-2-1-3-6(5)7(9)10/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)/t5-,6+/m0/s1
InChI key
MGOTVJGSPFSCDC-NTSWFWBYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736801
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-736801
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)