주요 문서
ENAH038562DD
Enamine
(2,5-dimethylphenyl)urea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
210-211
Iupac Name
N-(2,5-dimethylphenyl)urea
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)11-9(10)12/h3-5H,1-2H3,(H3,10,11,12)
InChI key
RLXRWINLCMAOES-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704062
Melting Point
210-211
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704062
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)