주요 문서
ENAH038561EA
Enamine
tert-butyl 3-(4-amino-2-oxopyrrolidin-1-yl)azetidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.32
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-amino-2-oxopyrrolidin-1-yl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H21N3O3/c1-12(2,3)18-11(17)14-6-9(7-14)15-5-8(13)4-10(15)16/h8-9H,4-7,13H2,1-3H3
InChI key
BJKBPCPSSNEWFW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716171
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-716171
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)