주요 문서
ENAH03855E39
Enamine
1-(3-methanesulfonylphenyl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-[3-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H10O3S/c1-7(10)8-4-3-5-9(6-8)13(2,11)12/h3-6H,1-2H3
InChI key
KXBGSIFAYKVMKG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50481
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-50481
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)