주요 문서
ENA964517852
Enamine
2-(propan-2-yl)oxane-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-isopropyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-6(2)8-5-7(9(10)11)3-4-12-8/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
OANZNLSVCHRGLN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129687
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129687
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)