주요 문서
ENA964482081
Enamine
1-(oxolan-3-yl)-1H-pyrazol-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-tetrahydro-3-furanyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Inchi Code
1S/C7H11N3O/c8-7-1-3-9-10(7)6-2-4-11-5-6/h1,3,6H,2,4-5,8H2
InChI key
BNUMHWPXAWWQCB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717499
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-717499
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)