주요 문서
ENA964471641
Enamine
rac-(1R,5R)-bicyclo[3.1.0]hexan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
133.62
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(1R,5R)-bicyclo[3.1.0]hexan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11N.ClH/c7-6-3-1-2-5(6)4-6;/h5H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;/m1./s1
InChI key
BXTAZROIDWHIEP-KGZKBUQUSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704049
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-704049
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)