주요 문서
ENA964468752
Enamine
ethyl 4-(trifluoromethyl)piperidine-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 4-(trifluoromethyl)piperidine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H14F3NO2/c1-2-15-7(14)8(9(10,11)12)3-5-13-6-4-8/h13H,2-6H2,1H3
InChI key
AHRBNYBJXZIZAI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651248
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-651248