주요 문서
ENA964468582
Enamine
3-methoxypyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.62
MDL number:
Iupac Name
3-methoxypyrrolidine-3-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c1-10-6(5(8)9)2-3-7-4-6;/h7H,2-4H2,1H3,(H,8,9);1H
InChI key
DNQBKGCBKUKQHE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624319
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-624319
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)