주요 문서
ENA964468178
Enamine
1-methoxy-9-oxa-2-azaspiro[5.5]undec-1-ene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-methoxy-9-oxa-2-azaspiro[5.5]undec-1-ene
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c1-12-9-10(3-2-6-11-9)4-7-13-8-5-10/h2-8H2,1H3
InChI key
CFWGURVGLVCBNM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378538
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378538
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)