주요 문서
ENA947419541
Enamine
2-(fluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(fluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6ClFO2S/c8-12(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4H,5H2
InChI key
CVFPBQPRNOFIMX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701508
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-701508
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)