주요 문서
ENA947419468
Enamine
2-(azetidin-1-yl)-3-nitropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(azetidin-1-yl)-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C8H9N3O2/c12-11(13)7-3-1-4-9-8(7)10-5-2-6-10/h1,3-4H,2,5-6H2
InChI key
UNRDPHNKZYOTQU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697618
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-697618
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)