주요 문서
ENA947416464
Enamine
4-chloro-N-(piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
275.18
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-N-(piperidin-3-yl)benzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15ClN2O.ClH/c13-10-5-3-9(4-6-10)12(16)15-11-2-1-7-14-8-11;/h3-6,11,14H,1-2,7-8H2,(H,15,16);1H
InChI key
KPLBGHTYGKTNRH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399123
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-399123
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)