주요 문서
ENA947410493
Enamine
3-cyclohexyl-1-[4-(1,1-dioxo-1lambda6,2-thiazolidin-2-yl)phenyl]urea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
337.44
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-cyclohexyl-N'-[4-(1,1-dioxido-2-isothiazolidinyl)phenyl]urea
Inchi Code
1S/C16H23N3O3S/c20-16(17-13-5-2-1-3-6-13)18-14-7-9-15(10-8-14)19-11-4-12-23(19,21)22/h7-10,13H,1-6,11-12H2,(H2,17,18,20)
InChI key
FXHZVNBLSGTFMB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381193
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381193
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)