주요 문서
ENA947408910
Enamine
1-(2-fluoroethyl)piperidine-4-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(2-fluoroethyl)piperidine-4-sulfonamide
Inchi Code
1S/C7H15FN2O2S/c8-3-6-10-4-1-7(2-5-10)13(9,11)12/h7H,1-6H2,(H2,9,11,12)
InChI key
MNYYOBZWUCMDQA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396148
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-396148
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)