주요 문서
ENA947408780
Enamine
methyl 2-fluoro-2,2-diphenylacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
244.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
63-64
Iupac Name
methyl 2-fluoro-2,2-diphenylacetate
Inchi Code
1S/C15H13FO2/c1-18-14(17)15(16,12-8-4-2-5-9-12)13-10-6-3-7-11-13/h2-11H,1H3
InChI key
VEGXGSSVPREAMX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395773
Melting Point
63-64
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395773
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)