주요 문서
ENA947397816
Enamine
5-methyl-5-[(3,4,5-trifluorophenyl)methyl]pyrrolidin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-methyl-5-(3,4,5-trifluorobenzyl)pyrrolidin-2-one
Inchi Code
1S/C12H12F3NO/c1-12(3-2-10(17)16-12)6-7-4-8(13)11(15)9(14)5-7/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
VOUCKLWINFKMHE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378332
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378332
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)