주요 문서
ENA947392409
Enamine
2-(6-carbamoylpyridin-3-yl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(6-carbamoylpyridin-3-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8N2O3/c9-8(13)6-2-1-5(4-10-6)3-7(11)12/h1-2,4H,3H2,(H2,9,13)(H,11,12)
InChI key
KYMSKWIIDCFTAL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322332
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-322332
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)