Iupac Name
5-thia-8-azaspiro[3.4]octane
Inchi Code
1S/C6H11NS/c1-2-6(3-1)7-4-5-8-6/h7H,1-5H2
InChI key
FESTXUIXVBKJRG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658858
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-658858
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요: