주요 문서
ENA947389262
Enamine
7-chloro-3-methyl-1,2-dihydroisoquinolin-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.63
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
284-286
Iupac Name
7-chloro-3-methylisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-6-4-7-2-3-8(11)5-9(7)10(13)12-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChI key
CHXAYUSRURSBER-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397597
Melting Point
284-286
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-397597
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)