주요 문서
ENA947387710
Enamine
2-chloro-1,1-dimethoxypropane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
138.59
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-1,1-dimethoxypropane
Inchi Code
1S/C5H11ClO2/c1-4(6)5(7-2)8-3/h4-5H,1-3H3
InChI key
USYKAPHTJDDRLV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30896
Flash Point
35
픽토그램
FlameExclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30896
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)