주요 문서
ENA947386181
Enamine
3-amino-1-(4-fluorophenyl)thiourea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
184-186
Iupac Name
N-(4-fluorophenyl)hydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C7H8FN3S/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(12)11-9/h1-4H,9H2,(H2,10,11,12)
InChI key
HDQJJEUAWXLNCD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16953
Melting Point
184-186
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16953
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)