주요 문서
ENA946842306
Enamine
4-(difluoromethyl)thiophene-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(difluoromethyl)thiophene-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H4F2O2S/c7-5(8)3-1-11-2-4(3)6(9)10/h1-2,5H,(H,9,10)
InChI key
ADTXYVTWLRXPJM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384682
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384682
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)