주요 문서
ENA946841452
Enamine
tert-butyl 3-(3-methyl-2-oxobutyl)azetidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.33
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 3-(3-methyl-2-oxobutyl)azetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H23NO3/c1-9(2)11(15)6-10-7-14(8-10)12(16)17-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3
InChI key
STLCCXNVWUOGKL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-386234
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-386234
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)