주요 문서
ENA946840489
Enamine
(1R)-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(R)-4-fluoro-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
Inchi Code
1S/C9H9FO/c10-8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(7)11/h1-3,9,11H,4-5H2/t9-/m1/s1
InChI key
ORUNCRYHQOWNDO-SECBINFHSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384283
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-384283
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)