주요 문서
ENA946840465
Enamine
3-[(ethylsulfanyl)methyl]pyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-[(ethylsulfanyl)methyl]-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C8H12N2S/c1-2-11-6-7-4-3-5-10-8(7)9/h3-5H,2,6H2,1H3,(H2,9,10)
InChI key
GCQQZXIZLRGDJW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378843
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378843
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)