주요 문서
ENA946839872
Enamine
benzyl (2S)-3-amino-2-hydroxypropanoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.68
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
benzyl (S)-3-amino-2-hydroxypropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO3.ClH/c11-6-9(12)10(13)14-7-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9,12H,6-7,11H2;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
FETCUBOMIICFNI-FVGYRXGTSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381145
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-381145
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)