주요 문서
ENA946835508
Enamine
chloromethyl 2-cyclopropylacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
148.59
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
chloromethyl 2-cyclopropylacetate
Inchi Code
1S/C6H9ClO2/c7-4-9-6(8)3-5-1-2-5/h5H,1-4H2
InChI key
YCUKZZYRTRKHNB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-375324
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-375324
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)