주요 문서
ENA946831637
Enamine
1-methylpyrrolidine-3-carboximidamide dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(1-methylpyrrolidin-3-ylidene)methanediamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13N3.2ClH/c1-9-3-2-5(4-9)6(7)8;;/h2-4,7-8H2,1H3;2*1H
InChI key
OSXZCMJTIJJQPM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366601
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-366601
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)