주요 문서
ENA769508661
Enamine
6-aminopyridine-2-carbothioamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-amino-2-pyridinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C6H7N3S/c7-5-3-1-2-4(9-5)6(8)10/h1-3H,(H2,7,9)(H2,8,10)
InChI key
GVFAJJVOTQJFES-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365934
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365934
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)