주요 문서
ENA769507927
Enamine
3-(2-aminoethyl)-7H,8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8-one dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(2-aminoethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-8(7H)-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9N5O.2ClH/c8-2-1-5-10-11-6-7(13)9-3-4-12(5)6;;/h3-4H,1-2,8H2,(H,9,13);2*1H
InChI key
UNSDHNKJOYFKPJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371715
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-371715
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)