주요 문서
ENA769507883
Enamine
ethyl 3-(methylamino)benzoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.68
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
137-138
Iupac Name
ethyl 3-(methylamino)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-3-13-10(12)8-5-4-6-9(7-8)11-2;/h4-7,11H,3H2,1-2H3;1H
InChI key
SQAYQQBLDBIMCP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370797
Melting Point
137-138
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370797
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)