주요 문서
ENA769505461
Enamine
3-(4,5,6,7-tetrahydro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)propan-1-amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)propan-1-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17N3.2ClH/c11-7-3-6-10-12-8-4-1-2-5-9(8)13-10;;/h1-7,11H2,(H,12,13);2*1H
InChI key
WLBLAQYMXBBYBT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365506
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365506
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)