주요 문서
ENA769500575
Enamine
4,6-dichloro-3-nitroquinoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
118-120
Iupac Name
4,6-dichloro-3-nitroquinoline
Inchi Code
1S/C9H4Cl2N2O2/c10-5-1-2-7-6(3-5)9(11)8(4-12-7)13(14)15/h1-4H
InChI key
LSMIOKSCDLKEJW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-361586
Melting Point
118-120
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-361586
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)