주요 문서
ENA769495589
Enamine
2-cyclopropylthiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
124.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-cyclopropylthiophene
Inchi Code
1S/C7H8S/c1-2-7(8-5-1)6-3-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI key
MDWWPRNUHKMQCT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114466
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)