주요 문서
ENA769494933
Enamine
6-bromo-2-fluoro-3-(trimethylsilyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
6-bromo-2-fluoro-3-(trimethylsilyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H11BrFNSi/c1-12(2,3)6-4-5-7(9)11-8(6)10/h4-5H,1-3H3
InChI key
LJWABYNYSGASQP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303512
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-303512
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)