주요 문서
ENA638588834
Enamine
methyl 2-(1,1-dioxo-1lambda6-thiomorpholin-3-yl)acetate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
243.71
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 2-(1,1-dioxidothiomorpholin-3-yl)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO4S.ClH/c1-12-7(9)4-6-5-13(10,11)3-2-8-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
InChI key
DZKUXIVZGPWWMY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-335936
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-335936
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)