주요 문서
ENA638588040
Enamine
3-amino-1-ethylpyrrolidin-2-one hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.63
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-amino-1-ethylpyrrolidin-2-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O.ClH/c1-2-8-4-3-5(7)6(8)9;/h5H,2-4,7H2,1H3;1H
InChI key
IJUZETZCRQBGBZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332520
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332520
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)