주요 문서
ENA638587975
Enamine
4-bromo-1H,1aH,6H,6aH-cyclopropa[a]indene-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.1
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromo-1,1a,6,6a-tetrahydrocyclopropa[a]indene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9BrO2/c12-6-1-2-7-5(3-6)4-8-9(7)10(8)11(13)14/h1-3,8-10H,4H2,(H,13,14)
InChI key
YMMCIHUSZVSEMF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321466
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321466
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)